주요 문서
663115
Sigma-Aldrich
2-Iodoadenosine
97%
동의어(들):
Butyltrimethylammonium-bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N,N,N-Trimethyl-1-butanaminium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide, N,N,N-Trimethyl-N-propylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, N-Trimethyl-N-butylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, Trimethylbutylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩195,895
1 G
₩407,929
₩195,895
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩195,895
1 G
₩407,929
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12IN5O4
CAS Number:
Molecular Weight:
393.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩195,895
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
200 °C (dec.)
SMILES string
Nc1nc(I)nc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H12IN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
MGEBVSZZNFOIRB-UUOKFMHZSA-N
유전자 정보
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Palladium-catalyzed cross-coupling of 2-iodoadenosine with terminal alkynes: synthesis and biological activities of 2-alkynyladenosines.
A Matsuda et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 33(4), 1766-1769 (1985-04-01)