주요 문서
662852
Sigma-Aldrich
Allylcyclopentane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩103,733
25 G
₩412,293
₩103,733
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩103,733
25 G
₩412,293
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14
CAS Number:
Molecular Weight:
110.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩103,733
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.440
bp
125-127 °C/750 mmHg
density
0.792 g/mL at 25 °C
작용기
allyl
SMILES string
C=CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI key
NHIDGVQVYHCGEK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
57.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)