주요 문서
662690
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-methylpyridine
97%
동의어(들):
3-Amino-2-picoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8N2
CAS Number:
Molecular Weight:
108.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
114-119 °C
SMILES string
Cc1ncccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-6(7)3-2-4-8-5/h2-4H,7H2,1H3
InChI key
ZSFPJJJRNUZCEV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)