주요 문서
661198
Sigma-Aldrich
1-Boc-L-prolinamide
97%
동의어(들):
(S)-2-(Aminocarbonyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)proline amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
214.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
104-108 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(N)=O
InChI
1S/C10H18N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-6-4-5-7(12)8(11)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,11,13)/t7-/m0/s1
InChI key
PITJAAIPVBVRAO-ZETCQYMHSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)