주요 문서
661090
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5F3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
98-102 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Nc1ccncc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-3-11-2-1-5(4)10/h1-3H,(H2,10,11)
InChI key
DYAGVPKVELUYPJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)