주요 문서
660604
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloropyridine-4-carboxylate
97%
동의어(들):
Methyl 2-chloroisonicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
171.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
32-36 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
KKOUHTMLFUAAGG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)