문서
660396
Sigma-Aldrich
4-Chloropyridine-3-carboxylic acid
96%
동의어(들):
4-Chloronicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
157.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
139-143 °C
SMILES string
OC(=O)c1cnccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
IMRGVWZLCZERSQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Building block used in a synthesis of benzocanthinones via tributyltin hydride radical induced cyclization. Also used in a synthesis of heterocyclic analogues of xanthone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Synthesis, 4219-4219 (2006)
Tetrahedron, 61, 9102-9102 (2005)