주요 문서
659770
Sigma-Aldrich
Potassium 3-fluorophenyltrifluoroborate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BF4K
CAS Number:
Molecular Weight:
202.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
96%
양식
solid
mp
188-193 °C
SMILES string
[K+].Fc1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H4BF4.K/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11;/h1-4H;/q-1;+1
InChI key
LOPFKHUYBDOHRD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)