Key Documents
659754
Sigma-Aldrich
Potassium 3,4-(methylenedioxy)phenyltrifluoroborate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5BF3KO2
CAS Number:
Molecular Weight:
228.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
236-242 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5BF3O2.K/c9-8(10,11)5-1-2-6-7(3-5)13-4-12-6;/h1-3H,4H2;/q-1;+1
InChI key
DGKKZZSEXSGSIG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)