주요 문서
659215
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.9%
동의어(들):
Neodymium triiodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NdI3
CAS Number:
Molecular Weight:
524.95
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
Grade
anhydrous
분석
99.9%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: neodymium
불순물
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
I[Nd](I)I
InChI
1S/3HI.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
DKSXWSAKLYQPQE-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)