주요 문서
659096
Sigma-Aldrich
N,N-Di-Boc-2-aminopyridine
97%
동의어(들):
2-(N,N-Bis(Boc-amino))pyridine, 2-Pyridinylimidodicarbonic acid bis(1,1-dimethylethyl)ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
294.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
81-85 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)c1ccccn1
InChI
1S/C15H22N2O4/c1-14(2,3)20-12(18)17(11-9-7-8-10-16-11)13(19)21-15(4,5)6/h7-10H,1-6H3
InChI key
QLOPVAOGSSBUEH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)