주요 문서
658596
Sigma-Aldrich
7-Chloroquinoline-4-boronic acid pinacol ester
90%
동의어(들):
7-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H17BClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
289.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
90%
형태
solid
불순물
≤10 wt. % 7-Chloroquinoline
mp
81-87 °C
작용기
chloro
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C15H17BClNO2/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)12-7-8-18-13-9-10(17)5-6-11(12)13/h5-9H,1-4H3
InChI key
GZDUYRAAWRRVEY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)