주요 문서
658367
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromo-4-methylaniline
97%
동의어(들):
4-Amino-2,6-dibromotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩197,012
₩197,012
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩197,012
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7Br2N
CAS Number:
Molecular Weight:
264.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩197,012
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
90-94 °C
작용기
bromo
SMILES string
Cc1c(Br)cc(N)cc1Br
InChI
1S/C7H7Br2N/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)