주요 문서
657166
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,2-diazaphospholidine-2-sulfide, polymer-bound
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 1-2 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
라벨링 범위
1-2 mmol/g loading
입자 크기
100-200 mesh
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Used for the conversion of primary amides to nitriles. Also converts secondary and tertiary amides to thioamides.[1]
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A polymer-supported thionating reagent.
Steven V. Ley, Andrew G. Leach and R. Ian Storer
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 358-361 (2001)