주요 문서
657026
Sigma-Aldrich
QuadraPure® IDA
macroporous, 350-750 μm particle size
동의어(들):
QuadraPure® Iminodiacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품 라인
QuadraPure®
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: copper reactive
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
입자 크기
350-750 μm
애플리케이션
Metal Scavenger: Fe, Al, Ga, In, Cu, V, Pb, Ni, Zn, Cd, Be, Mn, Co, Sr, Ba
법적 정보
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)