주요 문서
656801
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1-indanone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
69-73 °C
작용기
ketone
SMILES string
Cc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H10O/c1-7-2-4-9-8(6-7)3-5-10(9)11/h2,4,6H,3,5H2,1H3
InChI key
KBHCTNGQJOEDDC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)