주요 문서
65679
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(RP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethyldi(3,5-xylyl)phosphine
≥97%
동의어(들):
(1S)-1-[(1R)-1-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]ethyl]-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]ferrocene (acc to CAS), Walphos SL-W006-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H44FeP2
CAS Number:
Molecular Weight:
714.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥97%
광학 순도
ee: ≥99%
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(c6cc(C)cc(C)c6)c7cc(C)cc(C)c7
InChI
1S/C41H39P2.C5H5.Fe/c1-29-23-30(2)26-36(25-29)42(37-27-31(3)24-32(4)28-37)33(5)38-20-14-21-39(38)40-19-12-13-22-41(40)43(34-15-8-6-9-16-34)35-17-10-7-11-18-35;1-2-4-5-3-1;/h6-28,33H,1-5H3;1-5H;/t33-;;/m1../s1
InChI key
SPJXDOOLGLNVOP-QYKZUBHNSA-N
일반 설명
sold in collaboration with Solvias AG
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)