주요 문서
65677
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(RP)-2-[2-[Bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]phenyl]ferrocenyl}ethylbis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
≥97%
동의어(들):
(1S)-1-[(1R)-1-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino]ethyl]-2-[2-[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]phenyl]ferrocene (acc to CAS), Walphos SL-W005-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C52H44F12FeO2P2
CAS Number:
Molecular Weight:
1046.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
≥97%
양식
solid
광학 순도
ee: ≥99%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P(c3cc(C)c(OC)c(C)c3)c4ccccc4[C]5[CH][CH][CH][C]5[C@@H](C)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C47H39F12O2P2.C5H5.Fe/c1-25-15-34(16-26(2)42(25)60-6)63(35-17-27(3)43(61-7)28(4)18-35)41-14-9-8-11-40(41)39-13-10-12-38(39)29(5)62(36-21-30(44(48,49)50)19-31(22-36)45(51,52)53)37-23-32(46(54,55)56)20-33(24-37)47(57,58)59;1-2-4-5-3-1;/h8-24,29H,1-7H3;1-5H;/t29-;;/m1../s1
InChI key
LYSMTOMQQHQCKG-SYXKTQFYSA-N
일반 설명
sold in collaboration with Solvias AG
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)