주요 문서
656704
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
97%
동의어(들):
(3S)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14N2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]/D −14±2°, c = 1 in ethanol
refractive index
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
160 °C/760 mmHg (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-8(2)6-3-4-7-5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI key
AVAWMINJNRAQFS-LURJTMIESA-N
애플리케이션
(S)-(−)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine can be used as a reactant in the syntheses of oxadiazolylthiazole[1] and xanthone[2] derivatives of biological importance.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
124.1 °F
Flash Point (°C)
51.15 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Oxadiazolylthiazoles as novel and selective antifungal agents
Hagras M, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 189, 112046-112046 (2020)
Nonpeptidic amphiphilic xanthone derivatives: structure--activity relationship and membrane-targeting properties
Koh J-J, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(1), 171-193 (2016)