주요 문서
65659
Sigma-Aldrich
12-(Methylamino)dodecanoic acid
≥98.0% (NT)
동의어(들):
12-(Methylamino)lauric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩335,153
₩335,153
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩335,153
About This Item
Linear Formula:
CH3NH(CH2)11COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
229.36
Beilstein:
6123408
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩335,153
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98.0% (NT)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
139-143 °C
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CNCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H27NO2/c1-14-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13(15)16/h14H,2-12H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
XTXRYZLZPWMJBM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)