Key Documents
656372
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,4-difluoroaniline
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H2(F)2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
25-29 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1cc(Br)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-6(10)5(9)2-4(3)8/h1-2H,10H2
InChI key
FQZCUAASVCIWSL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)