주요 문서
656348
Sigma-Aldrich
Lithium 3-fluoropyridine-2-carboxylate
90%
동의어(들):
3-Fluoropicolinic acid, lithium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3LiFNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
147.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
90%
양식
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[O-]C(=O)c1ncccc1F
InChI
1S/C6H4FNO2.Li/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10;/h1-3H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
POYLONJDIWUFHZ-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)