주요 문서
656135
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylthiophenyl)propionic acid
97%
동의어(들):
4-(Methylthio)benzenepropanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SC6H4CH2CH2CO2H
Molecular Weight:
196.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
98-102 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
thioether
SMILES string
CSc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2S/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
ASTVFRXZLBGVRL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)