주요 문서
656062
Sigma-Aldrich
3-[(4-Methylphenyl)thio]propionic acid
97%
동의어(들):
3-(p-Tolylthio)propionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
196.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
67-71 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
thioether
SMILES string
Cc1ccc(SCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13-7-6-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
ZRYGVBRPRKRFHJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)