주요 문서
656011
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
97%
동의어(들):
2-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CL2C6H2(CF3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
230.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.522
bp
98-100 °C/0.6 mmHg
density
1.532 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
fluoro
SMILES string
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4Cl2F3N/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2H,13H2
InChI key
OCJPQZFOBGQYEA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)