주요 문서
655988
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3CC6H2(Br)(NO2)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
231.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
143-147 °C
작용기
bromo
nitro
SMILES string
Cc1cc(Br)cc(c1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7BrN2O2/c1-4-2-5(8)3-6(7(4)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
InChI key
ZXFVKFUXKFPUQJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)