주요 문서
655813
Sigma-Aldrich
6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
동의어(들):
6-(Benzo[1,3]dioxol-5-yl)pyridine-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
227.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
117-122 °C
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-7-10-2-1-3-11(14-10)9-4-5-12-13(6-9)17-8-16-12/h1-7H,8H2
InChI key
XITSUEJTFNGOIW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)