문서
655252
Sigma-Aldrich
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
97%
동의어(들):
3-Fluorohydrocinnamic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH2CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
168.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
bp
125 °C/10.5 mmHg (lit.)
mp
43-47 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
InChI key
UBLMRADOKLXLCD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves