주요 문서
655244
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3COC6H3(Cl)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
170.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
53-58 °C (lit.)
작용기
aldehyde
chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1Cl
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9/h2-5H,1H3
InChI key
XKLMLKSXPIITAL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)