문서
654930
Sigma-Aldrich
Potassium 2-methoxyphenyltrifluoroborate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4BF3K
CAS Number:
Molecular Weight:
214.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
solid
mp
>230 °C
SMILES string
[K+].COc1ccccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c1-12-7-5-3-2-4-6(7)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
InChI key
IXJPOOXJHKETAZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3