문서
654566
Sigma-Aldrich
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
97%
동의어(들):
4-(2-Thienyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H8O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
204.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
238-243 °C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C11H8O2S/c12-11(13)9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
InChI key
CVDUBQJEQNRCIZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable