주요 문서
654442
Sigma-Aldrich
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)aniline hydrochloride
97%
동의어(들):
4-(1,2,4-Triazolylmethyl)phenylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10N4 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
210.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
654442 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
mp
173-182 °C
SMILES string
Cl.Nc1ccc(Cn2cncn2)cc1
InChI
1S/C9H10N4.ClH/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-13-7-11-6-12-13;/h1-4,6-7H,5,10H2;1H
InChI key
FEDYLAMMQSHIOY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)