Key Documents
653764
Sigma-Aldrich
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
97%
동의어(들):
2-(N-Boc-piperazin-1-yl)-5-bromopyridine, tert-Butyl 4-(5′-bromopyrid-2′-yl)piperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H20BrN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
342.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
83-87 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(Br)cn2
InChI
1S/C14H20BrN3O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)12-5-4-11(15)10-16-12/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
InChI key
DSLVSFMWCDGZIL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)