Key Documents
653594
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenylthio)acetone
97%
동의어(들):
1-[(4-Chlorophenyl)thio]-2-propanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9ClOS
CAS Number:
Molecular Weight:
200.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
38-42 °C (lit.)
작용기
chloro
ketone
thioether
SMILES string
CC(=O)CSc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClOS/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
VIUDWXCHYJJHLD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)