653322
1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine dihydrochloride
97%
동의어(들):
Trimetazidine dihydrochloride
크기 선택
분석
97%
양식
solid
mp
231-235 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(CN2CCNCC2)c(OC)c1OC
InChI
1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H
InChI key
VYFLPFGUVGMBEP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
- Phenylpropyl trimetazidine derivatives with potent cerebral vasodilator activity.[1]
- Benzoylguanidine-trimetazidine derivatives for myocardial ischemic-reperfusion activity studies.[2]
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3