주요 문서
652679
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodoaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩138,345
₩138,345
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩138,345
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5ClIN
CAS Number:
Molecular Weight:
253.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩138,345
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
70-73 °C (lit.)
작용기
chloro
iodo
SMILES string
Nc1ccc(I)cc1Cl
InChI
1S/C6H5ClIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
InChI key
MYDAOWXYGPEPJT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)