주요 문서
651710
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H9FO2
CAS Number:
Molecular Weight:
216.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
651710 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
양식
solid
mp
235-240 °C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H9FO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChI key
LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... BAD(572)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)