주요 문서
651613
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
2-Nitro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H17BN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
264.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
157.1-172.4 °C
작용기
nitro
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H17BN2O4/c1-11(2)12(3,4)19-13(18-11)8-5-6-9(14)10(7-8)15(16)17/h5-7H,14H2,1-4H3
InChI key
QOYJKGGBFKVKDP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)