주요 문서
651141
Sigma-Aldrich
6-Methyl-5-propyl-4(3H)-pyrimidinone
97%
동의어(들):
6-Methyl-5-propyl-4-hydroxypyrimidine, 6-Methyl-5-propyl-4-pyrimidinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
152.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
119-123 °C (lit.)
SMILES string
CCCc1c(C)ncnc1O
InChI
1S/C8H12N2O/c1-3-4-7-6(2)9-5-10-8(7)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11)
InChI key
UAJIFHDSCLQUON-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)