주요 문서
651044
Sigma-Aldrich
4-(4′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12BClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
262.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
SMILES string
OB(O)c1ccc(OCc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-18-13-7-3-11(4-8-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI key
RONZDKNBNIRWIV-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)