About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H2Cl2S
CAS Number:
Molecular Weight:
153.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
bp
173-174 °C/760 mmHg (lit.)
density
1.456 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1ccsc1Cl
InChI
1S/C4H2Cl2S/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
InChI key
LVNVLQIXMBTMPH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
- Synthesis of enediyne-chlorophyll derivatives as antitumor cytotoxic conjugates
- Selective electrochemical mono- and polysilylation
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.