Key Documents
649988
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Benzyl-3-(Boc-amino)pyrrolidine
97%
동의어(들):
(S)-(−)-1-Benzyl-3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H24N2O2
Molecular Weight:
276.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
광학 활성
[α]20/D -6°, c = 1% in chloroform
mp
77-81 °C (lit.)
작용기
amine
phenyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)17-14-9-10-18(12-14)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,17,19)/t14-/m0/s1
InChI key
PHOIDJGLYWEUEK-AWEZNQCLSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)