주요 문서
649619
Sigma-Aldrich
Poly(bis(ethoxy)phosphazene)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C4H10NPO2)n
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
양식
solid
solubility
acetone: soluble
λmax
234 nm
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)