주요 문서
649589
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bis(3-methylsulfinyl)propionate, polymer-bound
extent of labeling: ~0.87 mmol/g S loading
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
양식
solid
Quality Level
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
라벨링 범위
~0.87 mmol/g S loading
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)