주요 문서
649511
Sigma-Aldrich
9-(2-Ethylhexyl)carbazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩125,962
₩125,962
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩125,962
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H25N
CAS Number:
Molecular Weight:
279.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩125,962
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5949 (lit.)
bp
40 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
OLED 기기 성능
ITO/PEDOT:PSS/EHCz:Rubrene (1 wt %)/Cs2CO3:ITO
  • Color: red
  • Max. EQE: 0.03 %
SMILES string
CCCCC(CC)Cn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C20H25N/c1-3-5-10-16(4-2)15-21-19-13-8-6-11-17(19)18-12-7-9-14-20(18)21/h6-9,11-14,16H,3-5,10,15H2,1-2H3
InChI key
SAXNQWFLHXTRDI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Organic light-emitting diode with liquid emitting layer
Xu, D.; et al.
Applied Physics Letters, 95, 053304-053304 (2009)