문서
649481
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
97%
동의어(들):
Methyl 2-chloro-6-methylisonicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
185.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
bp
124-125 °C/7 mmHg (lit.)
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cc(C)nc(Cl)c1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-5-3-6(8(11)12-2)4-7(9)10-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
BDWMGYZSQKGUFA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves