주요 문서
648892
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzylamine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7Cl2N
CAS Number:
Molecular Weight:
176.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.579 (lit.)
bp
74-76 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.3172 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H,4,10H2
InChI key
AKGJLIXNRPNPCH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)