주요 문서
648809
Sigma-Aldrich
3′-Chloro-4′-methoxyacetophenone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H3(Cl)COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
184.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
solid
mp
74-78 °C (lit.)
작용기
chloro
ketone
SMILES string
COc1ccc(cc1Cl)C(C)=O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
InChI key
QILWOKAXHOAFOF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)