Key Documents
648647
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methylaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
IC6H3(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
233.05
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
bp
273 °C/760 mmHg (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
작용기
iodo
SMILES string
Cc1ccc(I)cc1N
InChI
1S/C7H8IN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
IOEHXNCBPIBDBZ-UHFFFAOYSA-N
경고
Light sensitive
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)