주요 문서
648329
Sigma-Aldrich
3,4-Propylenedioxypyrrole
2 % (w/v) in THF
동의어(들):
ProDOP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
139.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
농도
2 % (w/v) in THF
저장 온도
−20°C
SMILES string
C1COc2c[nH]cc2OC1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-9-6-4-8-5-7(6)10-3-1/h4-5,8H,1-3H2
InChI key
AURPDCSZNCSKNM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used for the in situ chemical polymerization of electrochromic Poly(3,4-propylenedioxypyrrole).
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.0 °F
Flash Point (°C)
-17.2 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Sonmez, G.; Reynolds, J.;
Macromolecules, 36, 639-639 (2003)
K Zong et al.
The Journal of organic chemistry, 66(21), 6873-6882 (2001-10-13)
New functionalized derivatives of 3,4-ethylenedioxypyrrole (EDOP, 5a) and 3,4-(1,3-propylenedioxy)pyrrole (ProDOP, 5b) as especially electron-rich monomers which yield highly electroactive and stable conducting polymers useful for a diverse set of applications have been synthesized. N-Alkylations of ProDOP were carried out to